JKA3124
mPEG2K
average Mn 2,000, Maleimide, thiol reactive
Sinônimo(s):
mPEG-MAL, Methoxy-PEG-Maleimide, Polyethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
product name
mPEG2K-MAL, average Mn 2,000
forma
solid
peso molecular
average Mn 2,000
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3