Documentos Principais
713791
Sigma-Aldrich
O,O′-Bis[2-(N-Succinimidyl-succinylamino)ethyl]polyethylene glycol
10,000
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, α,ω-Bis-NHS-PEG, Di(N-succinimidyl) PEG-diacid, PEG-bis(N-succinimidyl succinate)
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.450,00
R$ 1.450,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.450,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.22
R$ 1.450,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Formulário
lumps
peso molecular
average Mn 10,000
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
Ω-final
NHS ester
α-final
NHS ester
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Circulatory half-life is a key success factor for new drugs. In this respect, PEGylation or PEG-ing—the modification of potential candidates ranging from non-peptidic small molecules to peptides and proteins, antibody fragments, aptamers, and saccharides or oligonucleotides with polyethylene glycol chains—offers numerous advantages.
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.