Documentos Principais
85969
Supelco
Methoxypolyethylene glycol 5,000 propionic acid N-succinimidyl ester
≥80%
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, mono-Methyl polyethylene glycol 5′000 propionic acid N-succinimidyl ester, PEG-succinimidyl propionate, Polyethylene glycol N-succinimidyl propionate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 6.199,00
R$ 6.199,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 6.199,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
R$ 6.199,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥80%
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)