QBD10910
m-dPEG®37-NHS ester
>95% (HPLC)
Sinônimo(s):
m-PEG37-NHS ester, mPEG-NHS ester, mPEG1500-NHS ester, mPEG37-NHS ester
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>95% (HPLC)
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: Pegylations
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(C(=O)CCC1=O)OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C80H155NO41/c1-85-6-7-87-10-11-89-14-15-91-18-19-93-22-23-95-26-27-97-30-31-99-34-35-101-38-39-103-42-43-105-46-47-107-50-51-109-54-55-111-58-59-113-62-63-115-66-67-117-70-71-119-74-75-121-77-76-120-73-72-118-69-68-116-65-64-114-61-60-112-57-56-110-53-
chave InChI
ACOTVRARFKQDPT-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)