Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5409
pb
100-102 °C/10-11 mmHg
densidade
1.209 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cscc1OC
InChI
1S/C6H8O2S/c1-7-5-3-9-4-6(5)8-2/h3-4H,1-2H3
chave InChI
ZUDCKLVMBAXBIF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
106.7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Artigos
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.