660485
3,4-Propylenedioxythiophene
97%
Sinônimo(s):
3,4-Dihydro-2H-thieno[3,4-b][1,4]dioxepin, ProDOT
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
79-83 °C
cadeia de caracteres SMILES
C1COc2cscc2OC1
InChI
1S/C7H8O2S/c1-2-8-6-4-10-5-7(6)9-3-1/h4-5H,1-3H2
chave InChI
WNOOCRQGKGWSJE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?