Documentos Principais
T5400
Sigma-Aldrich
Tetrabromothiophene
ReagentPlus®, 99%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 533,00
R$ 533,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 533,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4Br4S
Número CAS:
Peso molecular:
399.72
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 533,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
p.e.
326 °C (lit.)
pf
116-118 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Brc1sc(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C4Br4S/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7
chave InChI
AVPWUAFYDNQGNZ-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Selenophene 97%
Sigma-Aldrich
367141
Selenophene
Thiophene ≥99%
Sigma-Aldrich
T31801
Thiophene