Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.528 (lit.)
pb
151-152 °C/762 mmHg (lit.)
densidade
1.133 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccs1
InChI
1S/C5H6OS/c1-6-5-3-2-4-7-5/h2-4H,1H3
chave InChI
OKEHURCMYKPVFW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
109.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43 °C - closed cup