Documentos Principais
669210
Sigma-Aldrich
3,4-(2′,2′-Diethylpropylene)dioxythiophene
97%
Sinônimo(s):
3,3-Diethyl-3,4-dihydro-2H-thieno[3,4-b][1,4]dioxepin, EDOT analog
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 1.502,00
R$ 1.502,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 1.502,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H16O2S
Número CAS:
Peso molecular:
212.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.502,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.534
densidade
1.109 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCC1(CC)COc2cscc2OC1
InChI
1S/C11H16O2S/c1-3-11(4-2)7-12-9-5-14-6-10(9)13-8-11/h5-6H,3-4,7-8H2,1-2H3
chave InChI
HMKHKPKUPVRLOW-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)