687553
Hydroxymethyl EDOT
95%
Sinônimo(s):
(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-2-yl)methanol, EDT-methanol, Thieno[3,4-b]-1,4-dioxin-2-methanol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
42-46 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC1COc2cscc2O1
InChI
1S/C7H8O3S/c8-1-5-2-9-6-3-11-4-7(6)10-5/h3-5,8H,1-2H2
chave InChI
YFCHAINVYLQVBG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?