Documentos Principais
662941
Sigma-Aldrich
2,5-Thiophenedicarbonyl dichloride
97%
Sinônimo(s):
2,5-Bis(chlorocarbonyl)thiophene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H2Cl2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
209.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
150-152 °C/11 mmHg
pf
43-47 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1ccc(s1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H2Cl2O2S/c7-5(9)3-1-2-4(11-3)6(8)10/h1-2H
chave InChI
UCRQTPGCFCBLOX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Building block for the synthesis of chiral bis-oxazoline ligands used in copper- and ruthenium-catalyzed asymmetric cyclopropanations.[1][2]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Tetrahedron Letters, 45, 5649-5649 (2004)
Synthetic Communications, 35, 2665-2665 (2005)