P42800
2-Picolinic acid
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
α-Picolinic acid, Pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
pf
139-142 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)
chave InChI
SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1