429880
2,5-Thiophenedicarboxaldehyde
99%
Sinônimo(s):
2,5-Diformylthiophene, 2,5-Thienodicarboxaldehyde, 2,5-Thiophenedial, Thiophene-2,5-dialdehyde
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
pf
115-117 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(s1)C([H])=O
InChI
1S/C6H4O2S/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-4H
chave InChI
OTMRXENQDSQACG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Asymmetric synthesis of bis-homoallylic alcohols.[2]
- Synthesis of new symmetrical arylene bisimide derivatives.[3]
- As dialdehyde monomer in the synthesis of silicon-containing poly(p-phenylenevinylene)-related copolymers having uniform p-conjugated segment regulated by organosilicon units.[4]
- Synthesis of 2,5-bis[2-(5-N-isopropylamidino)benzimidazoyl]thiophene hydrochloride.[1]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)