288985
2-Thiophenecarbonyl chloride
97%
Sinônimo(s):
α-Thenoyl chloride
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.590 (lit.)
p.e.
206-208 °C (lit.)
densidade
1.371 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C5H3ClOS/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
chave InChI
QIQITDHWZYEEPA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
90 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?