P63808
Ácido 2,6-piridinodicarboxílico
99%
Sinônimo(s):
DPA, DPAc, Ácido dipicolínico
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
crystals
pf
248-250 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccc(n1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-2-1-3-5(8-4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
370.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
188 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.