Documentos Principais
P56801
Sigma-Aldrich
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 603,00
R$ 603,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 603,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4N2O4 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
174.11
Beilstein:
147821
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
solid
Ensaio:
97%
R$ 603,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
292-295 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.OC(=O)c1cc([nH]n1)C(O)=O
InChI
1S/C5H4N2O4.H2O/c8-4(9)2-1-3(5(10)11)7-6-2;/h1H,(H,6,7)(H,8,9)(H,10,11);1H2
chave InChI
GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)