Documentos Principais
489484
Sigma-Aldrich
Glycerol-2-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
1,2,3-Propanetriol-2-13C, 13C Labeled glycerol, Glycerin-2-13C
Selecione um tamanho
1 G
R$ 5.440,00
R$ 5.440,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 5.440,00
About This Item
Fórmula linear:
(HOCH2)213CHOH
Número CAS:
Peso molecular:
93.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 5.440,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
p.e.
182 °C (lit.)
pf
20 °C (lit.)
densidade
1.275 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
OC[13CH](O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i3+1
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-LBPDFUHNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
320.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
160 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Glicerol 83.5-89.5% (T)
Sigma-Aldrich
49781
Glicerol
Glicerol for molecular biology, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
G5516
Glicerol
Glicerol ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
G7893
Glicerol
Glicerol analytical standard
Supelco
77067
Glicerol
Glicerol meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
G2289
Glicerol
Glicerol BioXtra, ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
G6279
Glicerol
Glicerol ≥99.5%
Sigma-Aldrich
G9012
Glicerol
Artigos
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;