Documentos
492639
Sigma-Aldrich
Glycerol-1,3-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
1,2,3-Propanetriol-1,3-13C2, 13C Labeled glycerol, Glycerin-1,3-13C2
About This Item
Fórmula linear:
(HO13CH2)2CHOH
Número CAS:
Peso molecular:
94.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
técnica(s)
bio NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
pb
182 °C (lit.)
pf
20 °C (lit.)
densidade
1.288 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
O[13CH2]C(O)[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1+1,2+1
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-ZDOIIHCHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
320.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
160 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;