Documentos Principais
310808
Sigma-Aldrich
D-Glucose-6-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Labeled Glucose, Dextrose-6-13C
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 2.892,00
R$ 2.892,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informaçõesSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 2.892,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC5H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
181.15
Beilstein:
5810734
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 2.892,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informaçõesSolicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
pf
150-152 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O[13CH2][C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i2+1
chave InChI
GZCGUPFRVQAUEE-HYISWWFJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.