Documentos
299189
Sigma-Aldrich
Acetone-1,3-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
13C Labeled acetone, Dimethyl-13C2 ketone, Propanone-1,3-13C2
About This Item
Fórmula linear:
13CH3CO13CH3
Número CAS:
Peso molecular:
60.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
densidade de vapor
2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
forma
liquid
Lim. expl.
13.2 %
índice de refração
n20/D 1.359 (lit.)
pb
56 °C (lit.)
pf
-94 °C (lit.)
densidade
0.818 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]C([13CH3])=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1+1,2+1
chave InChI
CSCPPACGZOOCGX-ZDOIIHCHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup