Documentos
416886
Sigma-Aldrich
Acetic acid-d4
≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Sinônimo(s):
Acetic-d3 acid-d, Tetradeuteroacetic acid
About This Item
Fórmula linear:
CD3CO2D
Número CAS:
Peso molecular:
64.08
Beilstein:
1748971
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
2.07 (vs air)
pressão de vapor
11.4 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
≥99.5 atom % D
Ensaio
≥99.00%
forma
liquid
temperatura de autoignição
800 °F
contém
0.03 % (v/v) TMS
Lim. expl.
16 %
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.0500% water
water
índice de refração
n20/D 1.368 (lit.)
pb
115.5 °C (lit.)
pf
15-16 °C (lit.)
densidade
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Descrição geral
Acetic acid-d4 (deuterated acetic acid) is a deuterated NMR solvent containing 0.03% (v/v) TMS (tetramethylsilane). It is useful in NMR-based research and analyses. Its dissociation constant in deuterium oxide has been obtained over a range of temperature by emf method.
Aplicação
Acetic acid-d4 may be used in the synthesis of deuterated (7E, 9Z) CLA (conjugated linoleic acid).
Produtos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Stereocontrolled synthesis of (7E, 9Z)-[9, 10-2H]-conjugated linoleic acid.
Broustal G and Loreau O.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 47(12), 875-880 (2004)
Dissociation of Acetic Acid-d4 in Deuterium Oxide from 5 to 50? and Related Isotope Effects.
Paabo M, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 70(7), 2073-2077 (1966)