151777
Acetic acid-d
99 atom % D
Sinônimo(s):
mono-Deuteroacetic acid, Acetic (acid-d), Monodeuteroacetic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.07 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
11.4 mmHg
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
Lim. expl.
4-19.9 % (lit.)
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.50% water
water
p.e.
116-117 °C (lit.)
pf
15-16 °C (lit.)
densidade
1.059 g/cm3 at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC(C)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i/hD
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-DYCDLGHISA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?