151785
Acetic acid-d4
≥99.5 atom % D
Sinônimo(s):
Acetic-d3 acid-d, Tetradeuteroacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.07 (vs air)
pressão de vapor
11.4 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
≥99.5 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
forma
liquid
temperatura de autoignição
800 °F
Lim. expl.
16 %
técnica(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Impurezas
≤0.0500% water
water
índice de refração
n20/D 1.368 (lit.)
pb
115.5 °C (lit.)
pf
15-16 °C (lit.)
densidade
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Aplicação
Acetic acid-d4 may also be used as a deuterated solvent in the 1H NMR spectral studies of the following:
- CB2, a CNBr peptide
- α - tocopherol succinate hydrophobically modified chitosan(CS-TOS)
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Artigos
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.