Documentos
151807
Sigma-Aldrich
Acetonitrilo-d3
≥99.8 atom % D
Sinônimo(s):
Acetonitrilo trideuterado, Cianeto de metila-d3
About This Item
Fórmula linear:
CD3CN
Número CAS:
Peso molecular:
44.07
Beilstein:
1740230
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
pureza isotópica
≥99.8 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
forma
liquid
Lim. expl.
3.0-16 % (lit.)
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.0200% water
water
índice de refração
n20/D 1.341 (lit.)
pb
80.7 °C (lit.)
pf
-46 °C (lit.)
densidade
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
O acetonitrilo-d3 (trideuteroacetonitrilo, CD3CN) é um solvente de RMN (ressonância magnética nuclear) deuterado. O coeficiente de atrito rotacional molecular e os tempos de relaxamento magnéticos (T1) para 14N e 2D de CD3CN foram determinados. Ele participa como solvente na síntese de 2-fenilindol. Ele serve como solvente em estudos espectrais de RMN de 1H (ressonância magnética nuclear de prótons) e RMN de 13C (ressonância magnética nuclear de carbono-13).
Aplicação
O acetonitrilo-d3 foi usado como um solvente deuterado para a dissolução do padrão interno e amostra em experimentos de quantificação por RMNq (ressonância magnética nuclear quantitativa). Também foi usado como solvente deuterado na síntese de N-metil indoilfulgimida, que é estudada usando espectroscopia com bomba UV e sonda IV.
Produtos recomendados
Confira o ChemisTwin®, nosso novo portal on-line para confirmação de identidade e quantificação de espectros de RMN. Saiba mais ou entre em contato conosco para uma avaliação gratuita.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.00 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis and Structure of Homoleptic Iron Complex Bearing Pincer-Type 1, 2, 3-Triazol-5-ylidene.
Iwasaki H, et al.
Organic Chemistry Current Research, 6, 2161-0401 (2016)
Method development in quantitative NMR towards metrologically traceable organic certified reference materials used as 31P qNMR standards.
Weber M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407(11), 91-98 (2015)
Ultrafast Ring-Closure Reaction of Photochromic Indolylfulgimides Studied with UV-Pump- IR-Probe Spectroscopy
Koller.OF, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 112(2), 210-214 (2008)
Magnetic Resonance Studies of Anisotropic Molecular Rotation in Liquid Acetonitrile-d3.
Bopp TT.
J. Chem. Phys. , 47(9), 3621-3626 (1967)
[Cp*IrCl2]2-catalysed cyclization of 2-alkynylanilines into indoles.
Kumaran E and Leong WK.
Tetrahedron Letters, 55(40), 5495-5498 (2014)
Artigos
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Conteúdo relacionado
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
A espectroscopia por RMN é uma técnica analítica para determinar a estrutura molecular, a composição química e a pureza. A RMN detecta a energia absorvida devido aos estados de rotação (spin) nuclear na presença de um forte campo magnético.