405418
2,6-Bis(chloromethyl)pyridine
99%
Sinônimo(s):
α,α′-Dichloro-2,6-lutidine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
73-78 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClCc1cccc(CCl)n1
InChI
1S/C7H7Cl2N/c8-4-6-2-1-3-7(5-9)10-6/h1-3H,4-5H2
chave InChI
IWQNFYRJSVJWQA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Synthesis of a sensitive fluorescent chemosensor for Hg2+, composed of two aminonaphthalimide fluorophores and a receptor of 2,6-bis(aminomethyl)pyridine.[4]
- Preparation of carbene pincer ligands, required for the preparation of palladium pincer carbene complex.[5]
- Synthesis of 2-(di-tert-butylphosphinomethyl)-6-diethylaminomethyl)pyridine, PNN ligand.[6]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?