142875
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride
97%
Sinônimo(s):
2,6-Pyridinedicarbonyl chloride, Pyridine-2,6-dicarboxylic acid chloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
284 °C (lit.)
pf
56-58 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1cccc(n1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3Cl2NO2/c8-6(11)4-2-1-3-5(10-4)7(9)12/h1-3H
chave InChI
GWHOGODUVLQCEB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Pyridine-based polyamido-polyester optically active macrocycles by reacting with chiral diamine dihydrobromides.[1]
- Pyridine-bridged 2,6-bis-carboxamide Schiff′s bases by treating with L-alanine or 2-methyl-alanine methyl esters.[2]
- N,N′-bis(1-pyrenylmethyl)pyridine-2,6-dicarboxamide by reacting with 1-pyrenemethylamine hydrochloride in the presence of a base.[3]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?