125911
α,α′-Dibromo-m-xylene
97%
Sinônimo(s):
1,3-Bis(bromomethyl)benzene, m-Xylylene dibromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 10
new score: 6
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Atom Economy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
p.e.
135-140 °C/20 mmHg (lit.)
pf
74-77 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
BrCc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6H2
chave InChI
OXHOPZLBSSTTBU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)