154369
2,6-Pyridinedimethanol
98%
Sinônimo(s):
2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
112-114 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCc1cccc(CO)n1
InChI
1S/C7H9NO2/c9-4-6-2-1-3-7(5-10)8-6/h1-3,9-10H,4-5H2
chave InChI
WWFMINHWJYHXHF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?