This product is not tested for solubility. However, various sources report that this compound is soluble in water at 14 g/L. Chloroform has also been cited with no rate reported.
379336
Dimethyl 2,6-pyridinedicarboxylate
99%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
pf
121-125 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cccc(n1)C(=O)OC
InChI
1S/C9H9NO4/c1-13-8(11)6-4-3-5-7(10-6)9(12)14-2/h3-5H,1-2H3
chave InChI
SNQQJEJPJMXYTR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- ditopic macrocycle having two xylyl rings linked by diethylene glycol and 2,6-pyridinediamide spacers, which acts as host molecule capable of forming complexes with diphenylurea derivatives[2]
- N,N′-bis(2-aminoethyl)dipicoloinic acid diamide Schiff base[3]
- 1,1′-(2,6-bispyridyl)bis-3-(9-ethylcarbazole-3-yl)-1,3-propanedione[4]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Dans quel solvant ce produit est il soluble ?
1 answer-