405426
2,6-Bis(bromomethyl)pyridine
98%
Sinônimo(s):
α,α′-Dibromo-2,6-lutidine, 1,6-Bis(bromomethyl)pyridine, 2,6-Di(bromomethyl)pyridine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
85-87 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
BrCc1cccc(CBr)n1
InChI
1S/C7H7Br2N/c8-4-6-2-1-3-7(5-9)10-6/h1-3H,4-5H2
chave InChI
QUTSYCOAZVHGGT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- a new pyridine-pyrazole derivative, 2,6-bis(3,5-diphenylpyrazol-1-ylmethyl)pyridine[3]
- a large macrocyclic ligand, N(1),N(7)-pyridine-2,6-dimethyl-N(2),N(6)-bis(6-(3-(1H-benzo[d]imidazol-1-yl)propanamido)pyridin-2-yl)pyridine-2,6-dicarboxamide dibromide[4]
- small-ring, potentially tridentate Se(2)N(pyridyl)-donor macrocycles[5]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?