densidade de vapor
3.8 (vs air)
pressão de vapor
26.9 mmHg ( 37.7 °C)
7.2 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
96%
forma
liquid
temperatura de autoignição
559 °F
índice de refração
n20/D 1.476 (lit.)
pb
132-134 °C (lit.)
pf
11-14 °C (lit.)
densidade
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C/C=C(\C)C
InChI
1S/C8H14/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H,1-4H3
chave InChI
DZPCYXCBXGQBRN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - closed cup