Documentos Principais
479861
Sigma-Aldrich
2,4-Hexadiene, mixture of isomers
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CHCH=CHCH3
Número CAS:
Peso molecular:
82.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
technical grade
Ensaio
90%
Impurezas
10% positional double bond isomers
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
82 °C (lit.)
densidade
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-6H,1-2H3/b5-3+,6-4+
chave InChI
APPOKADJQUIAHP-GGWOSOGESA-N
Descrição geral
2,4-Hexadiene, mixture of isomers, is a conjugated diene. The interaction between palladium chloride and 2,4-hexadiene has been reported to proceed in a stereospecific manner.[1] The photodissociation spectra of 2,4-hexadiene isomers have been recorded.[2] The polymers obtained by the polymerization of 2,4-hexadiene isomers are reported to have the trans-1,4 structure.[3]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
7.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-13.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The stereospecific addition of dienes to palladium chloride.
Lukas J, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 47(1), 153-163 (1973)
The Polymerization of 2,4-Hexadiene. III. Cationic Polymerizability of 2,4-Hexadiene Isomers.
Kamachi M, et al.
Polymer Journal, 1(5), 499-504 (1970)
Photodissociation spectroscopy of hexadiene radical ions: structural rearrangements in the gas-phase ions.
Benz RC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 103(7), 1799-1802 (1981)