Documentos
712124
Sigma-Aldrich
trans-1-Phenyl-1,3-butadiene
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
[(E)-1,3-Butadienyl]benzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10
Número CAS:
Peso molecular:
130.19
Beilstein:
1901458
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
forma
liquid
contém
~0.2% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C=C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h2-9H,1H2/b7-3+
chave InChI
XZKRXPZXQLARHH-XVNBXDOJSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
131.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
55 °C