341762
1,12-Diisocyanatododecane
97%
Sinônimo(s):
1,12-Diisocyanatododecane, 1,12-Dodecandiisocyanate, Dodecamethylene diisocyanate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
pb
168-169 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C=NCCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C14H24N2O2/c17-13-15-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-16-14-18/h1-12H2
chave InChI
GFNDFCFPJQPVQL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup