279293
Sodium acetate-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Acetic acid-1-13C sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
forma
solid
técnica(s)
protein expression: suitable
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i2+1;
chave InChI
VMHLLURERBWHNL-CGOMOMTCSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.