Documentos Principais
531227
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde-13C2
99% (CP), 99 atom % 13C
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 6.410,00
1 G
R$ 10.532,00
5 G
R$ 45.785,00
R$ 6.410,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 6.410,00
1 G
R$ 10.532,00
5 G
R$ 45.785,00
About This Item
Fórmula linear:
13CH313CHO
Número CAS:
Peso molecular:
46.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 6.410,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
técnica(s)
protein expression: suitable
p.e.
21 °C (lit.)
pf
−125 °C (lit.)
densidade
0.820 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1+1,2+1
chave InChI
IKHGUXGNUITLKF-ZDOIIHCHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)