Documentos Principais
489859
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-3-13C
99% 13C (CP), 99 atom % 13C
Sinônimo(s):
L-4-Hydroxyphenylalanine-3-13C, L-Tyrosine-β-13C
About This Item
Fórmula linear:
4-(HO)C6H413CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
182.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99% 13C (CP)
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D -10.6°, c = 4 in 1 M HCl
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC=C([13CH2][C@H](N)C(O)=O)C=C1
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i5+1
chave InChI
OUYCCCASQSFEME-LDSMRRTFSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)