Documentos Principais
316636
Sigma-Aldrich
Potassium fluoride on calcium fluoride
About This Item
Fórmula linear:
KF · (CaF2)/x
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Formulário
powder
concentração
38.0-44.0% Ca (complexometric)
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Promotes efficient and mild fluorination of a variety of organic bromides and chlorides.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 791-791 (1986)