Documentos Principais
74451
Supelco
Amberlite MB20 Ion Exchange Resin
mixed bed, >50 mesh, regenerated
Sinônimo(s):
mix mode ion exchange resin
Selecione um tamanho
250 G
R$ 1.125,00
1 KG
R$ 3.457,00
R$ 1.125,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 G
R$ 1.125,00
1 KG
R$ 3.457,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
R$ 1.125,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Amberlite MB-20, mixed bed ion exchange resin, regenerated
Formulário
beads
Nível de qualidade
qualidade
mixed bed ion exchange resin
regenerated
técnica(s)
LPLC: suitable
perda
~60% loss on drying, 110°C
Matriz
PS-DVB
tamanho de partícula
20-50 mesh
técnica de separação
mixed mode
Descrição geral
Amberlite MB-20 may be used for the removal of ions from aqueous solutions. Uses include primary water chemistry control in once-through systems, ultrapure water production, condensate polishing, in-process and column demineralization, and removal of ionic detergents (such as SDS) from protein samples.
Informações legais
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Questions
  1. This resin can be used for the desalting of samples in carbohydrate determinations by HPLC using polymeric columns such as the Rezex type? Does it retain sugars?
    1 answer
    1. This resin is primarily used for water demineralization and deionization processes. Information regarding its affinity for carbohydrates is limited. For assistance with detailed method development, please contact local Technical Service.