Documentos Principais
318191
Sigma-Aldrich
Sodium phenoxide trihydrate
98%
Sinônimo(s):
Sodium phenolate
About This Item
Fórmula linear:
NaOC6H5 · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
170.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
core: sodium
pf
61-64 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O.Na.3H2O/c7-6-4-2-1-3-5-6;;;;/h1-5,7H;;3*1H2/q;+1;;;/p-1
chave InChI
QAJGUMORHHJFNJ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
<ul>
<li><strong>High-throughput quantification of ammonium content in Arabidopsis</strong>: Research utilizing sodium phenoxide trihydrate for detecting ammonium content in Arabidopsis thaliana leaves (Vega-Mas et al., 2015).</li>
<li><strong>Catalytic hydrolytic cleavage and oxy-cleavage of lignin linkages</strong>: Study on the effectiveness of sodium phenoxide trihydrate in the catalytic cleavage of lignin linkages (Xia et al., 2014).</li>
<li><strong>Ultrasonic-assisted technique as a novel method for removal of naphthenic acid from model oil using piperidinium-based ionic liquids</strong>: Investigation on the use of sodium phenoxide trihydrate in the synthesis of ionic liquids for removing naphthenic acid (Khaidzir et al., 2021).</li>
</ul>
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)