757357
Lanthanum gallate, strontium and magnesium doped
powder, 0.3-0.6 μm, 99% trace rare earth metals basis
Sinônimo(s):
Gallium lanthanum magnesium strontium oxide, LSGM, LSGM 8282, Lanthanum Strontium Gallate Magnesite, Strontium and Magnesium doped Lanthanum Gallate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99% trace rare earth metals basis
Formulário
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
área da superfície
4-8 m2/g
tamanho de partícula
0.3-0.6 μm
0.4-0.8 μm (d50)
pf
>400 °C
categoria alternativa mais ecológica
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?