Documentos Principais
277207
Sigma-Aldrich
Carbon-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13C
Número CAS:
Peso molecular:
13.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
amorphous
pf
3550 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[13C]
InChI
1S/C/i1+1
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Questions
  1. What is the particle size of this product? Thank you.
    1 answer
    1. Unfortunately, the particle size is not determined for this product.