Documentos Principais
331104
Sigma-Aldrich
D-Xylose-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC4H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
151.12
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +15°, c = 1 in H2O
pf
152-154 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1CO[13CH](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1/i5+1
chave InChI
SRBFZHDQGSBBOR-KOPVYNEGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)