Documentos Principais
777307
Sigma-Aldrich
D-Glucose-1-13C-1,2,3,4,5,6,6-d7
99 atom % 13C, 97 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC5D7H5O6
Peso molecular:
188.19
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
97 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
O[C@]1([2H])[C@](O)([2H])[13C@](O)([2H])O[C@@](C([2H])([2H])O)([2H])[C@@]1([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6?/m0/s1/i1D2,2D,3D,4D,5D,6+1D
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-JYGMKPGUSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)