20159
n-Butilítio
2.7 M in heptane
Sinônimo(s):
n-BuLi, Butilítio, Lítio-1-butanida
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life
concentração
2.7 M in heptane
cor
yellow
densidade
0.71 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
chave InChI
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?