200220
Azure II eosinate
powder
Sinônimo(s):
Azure II-eosin; Methylene blue
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
cor
dark green
solubilidade
soluble, hazy to turbid
λmax
524 nm (2nd)
647 nm
Amax
≥0.50 at 645-655 nm in methanol at 0.005 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Cl-].[Cl-].CNc1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C.CN(C)c4ccc5N=C6C=C\C(C=C6Sc5c4)=[N+](/C)C.[O-]C(=O)c7ccccc7C8=C9C=C(Br)C(=O)C(Br)=C9Oc%10c(Br)c([O-])c(Br)cc8%10
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S.C15H15N3S.2ClH.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;;;;/h1-6,25H,(H,27,28);5-10H,1-4H3;4-9H,1-3H3;2*1H;;/q;+1;;;;2*+1/p-3
chave InChI
CSDDIABEPMTRIP-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?