861006
Eosin B
certified by the Biological Stain Commission, Dye content 90 %
Sinônimo(s):
4′,5′-Dibromo-2′,7′-dinitrofluorescein disodium salt, Acid Red 91, Eosin Scarlet, Eosin bluish, Saffrosine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified by the Biological Stain Commission
Nível de qualidade
Formulário
powder
composição
Dye content, 90%
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
solubilidade
H2O: 1 mg/mL, clear, red
λmax
395 nm
514 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(cc24)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H8Br2N2O9.2Na/c21-14-16(25)11(23(29)30)5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(24(31)32)17(26)15(22)19(10)33-18(9)14;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
GYYTYUGGVBYJHE-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- Eosin B has been used for the histological analysis of anal sphincter sections obtained from rats.
- It has been used along with Mayer′s hematoxylin for the staining of triangularis sterni muscle sections.
- It has been used along with hematoxylin for the staining of different tissue sections obtained from mouse.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Adequação
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?