Documentos Principais
200239
Sigma-Aldrich
Azure B eosinate
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.516,00
R$ 1.516,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.516,00
About This Item
Fórmula linear:
C20H6Br4O5 ⋅ 2C15H16N3S
Número CAS:
Peso molecular:
1186.62
Número CE:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 1.516,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder or crystals
Nível de qualidade
solubilidade
acetic acid: 1 mg/mL
λmax
523 nm (2nd)
636 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥142400 at 635-641 nm in methanol at 0.005 g/L
≥47500 at 241-247 nm in methanol at 0.005 g/L
≥82000 at 521-527 nm in methanol at 0.005 g/L
≥94900 at 286-292 nm in methanol at 0.005 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
BrC1=CC2=C(C(Br)=C1[O-])OC3=C(C=C(Br)C([O-])=C3Br)C24OC(C5=C4C=CC=C5)=O.C[N+](C)=C(C=C6)C=C(C6=N7)SC8=C7C=CC(NC)=C8.C[N+](C)=C(C=C9)C=C(C9=N%10)SC%11=C%10C=CC(NC)=C%11
InChI
1S/C20H8Br4O5.2C15H15N3S/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;2*1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12/h1-6,25-26H;2*4-9H,1-3H3
chave InChI
NCBQBFXQRBYYGY-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jordan R Jensen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(17), 5147-5154 (2011-08-02)
Whole brain imaging of tau-bearing neurofibrillary lesions has the potential to improve the premortem diagnosis and staging of Alzheimer's disease. Diverse compounds with high affinity for tau aggregates have been reported from high-throughput screens, but the affinity driving features common