Documentos Principais
200212
Sigma-Aldrich
Azure A eosinate
powder or crystals
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.320,00
R$ 1.320,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.320,00
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 1.320,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder or crystals
Nível de qualidade
cor
green to black
λmax
522 nm (2nd)
628 nm
Amax
≥0.4 at 625-631 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C\[N+](C)=C1/C=CC2=Nc3ccc(N)cc3SC2=C1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
chave InChI
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Eosin Y Dye content ~99 %
Sigma-Aldrich
E4009
Eosin Y
Jordan R Jensen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(17), 5147-5154 (2011-08-02)
Whole brain imaging of tau-bearing neurofibrillary lesions has the potential to improve the premortem diagnosis and staging of Alzheimer's disease. Diverse compounds with high affinity for tau aggregates have been reported from high-throughput screens, but the affinity driving features common
Ashley A Reinke et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(17), 4952-4957 (2009-07-31)
Aggregated amyloid-beta (Abeta) peptide is implicated in the pathology of Alzheimer's disease. In vitro and in vivo, these aggregates are found in a variety of morphologies, including globular oligomers and linear fibrils, which possess distinct biological activities. However, known chemical