176192
Complexo de tetraidrofurano borano
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
Borano-THF (1:1), Complexo tetrahidrofurano-trihidroborano, Hidreto de boro (BH3)-THF (1:1), Trihidrido(tetrahidrofurano)boro
About This Item
Produtos recomendados
contém
<0.005 M sodium borohydride as stabilizer
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
1.0 M in THF
densidade
0.898 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
B.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.BH3/c1-2-4-5-3-1;/h1-4H2;1H3
chave InChI
RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ele também pode ser usado:
- Para sintetizar o catalisador de borano quiral, que é usado na reação halo-aldol enantiosseletiva.
- Para preparar 9-acridinas sem substituições por redução das acridonas correspondentes.
- Para reduzir os grupos amida na superfície de náilon para aminas secundárias.
Embalagem
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup